Få mere at vide
Glukosemonohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30464090
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464090 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464090 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0178.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Glukosemonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glucose Monohydrate
CAS 14431-43-7
Analyt- eller komponentnavne Glucose Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H12 O6 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Glucose monohydrate, (+)-D-Glucopyranose monohydrate
IUPAC navn (2 SR,3 R,4 S,5 S,6 R)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrolmonohydrat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 198.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 198,074 g/mol