Få mere at vide
Glukosemonohydrat, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16666153
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16666153 6 x 2.5 kg
16636153 1 kg
16646153 2.5 kg
16656153 6 x 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16666153 Leverandør Fluka Leverandørnr. 16301H6X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 DKK
    3235.61 DKK / Pakke med 6
    Spare 274.39 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7,0-9,5% vand
  • Bredt udvalg af støttematerialer og flere patron/søjlestørrelser
  • Hver stationær fase batch testet for at sikre parti-til-lot reproducerbarhed
  • B &J ’s pålidelige kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10-1-5996
Molekylær formel C6H14O7
Molekylvægt (g/mol) 198.17
InChI nøgle OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
PubChem CID 133126654
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrolhydrat
SMIL O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Emballage Plastflaske
Mængde 6 x 2.5 kg
Resterende opløsningsmidler Overholdelse
Procent renhed 97,5 til 102,0 %
Grad Reagens Pharmacopeia Organics
Fysisk form Pulver