Få mere at vide
Glucose-6-phosphat dehydrogenase
Beskrivelse
Glucose-6-phosphat dehydrogenase, gær omdanner p-glucose-6-phosphat til p-glucono-d-lactone-6-phosphat i nærvær af NADP+ eller NAD+ til bestemmelse af blodsukker eller kreatinkinase. Det bruges til at undersøge virkningen af dehydroepiandrosteron på cellevækst og mitokondriel funktion i TM-3-celler, i bovine follikulære celler og i forekomsten af apoptose og transkription. Det er også nyttigt at teste ketosereduktaseaktivitet ved udvikling af majs-endosperm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glucose-6-phosphate dehydrogenase |
| CAS | 9001-40-5 |
| Emballage | Plastflaske |
| MDL nummer | MFCD00081656 |
| Mængde | 1 kU |
| Synonym | EC 1.1.1.49,RP-87086 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og fortynder buffer. |
| Fysisk form | Lyofiliseret pulver |