missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glucose-6-phosphate dehydrogenase, from Leuconostoc mesenteroides, ammonium sulfate suspension, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15875548 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 kU
10 kU
100 kU
5 kU
Pakningsstørrelse:
100ku
10ku
1kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15875548 5 kU 5kg
15865548 1 kU 1kg
15835148 10 kU 10ku
15825148 100 kU 100ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15875548 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16171.O@
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 9001-40-5
MDL nummer MFCD00081656
Synonym E.C.1.1.1.49

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glucose-6-phosphate dehydrogenase
Mængde 5 kU
Fysisk form Suspension
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.