Få mere at vide
Abcam Glukose-6-fosfat dehydrogenaseaktivitetstestkit
Artikelnummer. 32112996 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Artikelnummer. Mængde
32112996 100 prøver
1 options
Artikelnummer. 32112996 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab303735100Test
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Assay glukose-6-fosfat dehydrogenaseaktivitetstest i 60 m i celle-/vævsekstrakter med glukose-6-fosfat dehydrogenaseaktivitetstest AB303735. Følsomhed ~ 1 μU. Brug med mikropladelæser.
Assay glukose-6-fosfat dehydrogenaseaktivitetstest i 60 m i celle-/vævsekstrakter med glukose-6-fosfat dehydrogenaseaktivitetstest AB303735. Følsomhed ~ 1 μU. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 100 prøver