Få mere at vide
Glucosamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Glucosamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| CAS | 66-84-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | D-(+)-Glucosamine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H13 N O5 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol;hydrochloride |
| Vis mere |