Få mere at vide
Glucosamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17929014
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17929014 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17929014 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0695.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Glucosamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Glucosamine hydrochloride
CAS 66-84-2
Analyt- eller komponentnavne D-(+)-Glucosamine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H13 N O5 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-d-glucopyranose hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
SMIL Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3R,4R,5S,6R)-3-amino-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 215.63
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.0561 g/mol