Få mere at vide
delta-gluconolacton, 99%
Artikelnummer. 10461481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10461481 250 g Glasflaske 250g
10083320 1 kg Glasflaske 1kg
10750955 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10461481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271052500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    289.65 DKK / 250g
    Spare 49.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-80-2
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00006647
InChI nøgle PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMIL OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale δ-Gluconolactone
Smeltepunkt 151,0 °C til 155,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.6000g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 18, 405
Merck Index 15, 4493
Specifik vægtfylde 0.6
Specifik rotation +65.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1 g/100 g alkohol, uopløselig i æter
IUPAC navn 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-on
Formel vægt 178.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver