Få mere at vide
δ-Gluconolacton, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10083320
Brand: Thermo Scientific Acros 271050010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-80-2 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-80-2
Molekylær formel C6H10O6
Molekylvægt (g/mol) 178.14
MDL nummer MFCD00006647
InChI nøgle PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gluconolactone, delta-gluconolactone, d-glucono-1,5-lactone, d-gluconolactone, 1,5-gluconolactone, d-gluconic acid lactone, gluconic acid lactone, glucono delta-lactone, 1,5-d-gluconolactone, gluconic lactone
PubChem CID 7027
ChEBI CHEBI:16217
SMIL OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale δ-Gluconolactone
Smeltepunkt 151.0°C to 155.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.6000g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 18, 405
Merck Index 15, 4493
Specifik vægtfylde 0.6
Specifik rotation + 65.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: 1g/100 g alcohol,insoluble in ether
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-on
Formel vægt 178.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver