missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Gluconic acid sodium salt, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gluconic acid sodium salt |
| CAS | 527-07-1 |
| Smeltepunkt | 170°C to 175°C |
| Mængde | 25 kg |
| Synonym | Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate, Gluconic acid sodium salt |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.14 |
| Grad | Not Available |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?