Få mere at vide
Gluconic Acid Sodium Salt, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15871641
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15871641 50 kg -
15841641 100 g -
15851641 1 kg -
15861641 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15871641 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8220589050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-07-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconic Acid Sodium Salt
Smeltepunkt 170°C to 175°C
Mængde 50 kg
MDL nummer MFCD00064210
Synonym Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate, Gluconic acid sodium salt
Molekylvægt (g/mol) 218.14
Grad Ungraded