Få mere at vide
Gluconsyre, natriumsalt, 98%
Artikelnummer. 10582011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582011 1 kg Plastflaske 1kg
10733571 5 g Glasflaske 5g
10604692 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10175773 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10582011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    513.44 DKK
    461.65 DKK / 1kg
    Spare 51.79 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218,137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-07-1
Molekylær formel C6H11NaO7
Molekylvægt (g/mol) 218.137
MDL nummer MFCD00064210
InChI nøgle UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC navn natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconic acid, sodium salt
Smeltepunkt 206,0 °C til 209,0 °C
Farve Hvid til beige
pH 6,5 til 7,5 (10% soln.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2[CH(OH)]4CO2Na
Mængde 1 kg
Beilstein 03, I, 188
Merck Index 15, 4492
Specifik rotationstilstand +12,10 (23,00 °C c=1,75,H2O)
Specifik rotation +12.10
Formel vægt 218.14
Procent renhed 0.98
Fysisk form Krystallinsk pulver