Få mere at vide
Gluconsyre, kaliumsalt, 99%
Artikelnummer. 10591861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10591861 1 kg Plastflaske 1kg
10318560 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10591861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229320010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H11KO7
Molekylvægt (g/mol) 234.25
MDL nummer MFCD00064211
InChI nøgle HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconic acid, potassium salt
Navn note 0.99
Smeltepunkt 178 °C til 181 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 3% maks. (105 °C, 4 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 4492
Specifik rotationstilstand +14.10° (21 °C c=1.2,H2O)
Specifik rotation +14.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i abs. alkohol, ether, benzen og kloroform
Formel vægt 234.25
Procent renhed 0.99
Fysisk form Crystalline or Granular Powder