Få mere at vide
Gluconsyre, kaliumsalt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10318560 250 g Plastflaske 250g
10591861 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10318560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229322500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 299-27-4 | C6H11KO7 | 234.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C6H11KO7
Molekylvægt (g/mol) 234.25
MDL nummer MFCD00064211
InChI nøgle HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Synonym potassium gluconate, potassium d-gluconate, gluconic acid potassium salt, potassuril, kaon elixir, potassium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, katorin, potalium, potasoral, sirokal
PubChem CID 16760467
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconic acid, potassium salt
Navn note 0.99
Smeltepunkt 178°C to 181°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 3% max. (105°C, 4 hrs) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2[CH(OH)]4CO2K
Mængde 250 g
Merck Index 15, 4492
Specifik rotationstilstand +14.10° (21°C c=1.2,H2O)
Specifik rotation + 14.1
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in abs. alcohol,ether,,benzene and chloroform
Formel vægt 234.25
Procent renhed 0.99
Fysisk form Crystalline or Granular Powder