Få mere at vide
Gluconsyre, 50 wt. % opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-21338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10001020
Brand: Thermo Scientific Acros 119890010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-95-4, 7732-18-5
Molekylær formel C6H12O7
Molekylvægt (g/mol) 196.155
MDL nummer MFCD00004240
InChI nøgle RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonym gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconic acid
Farve Hvid til gul
Beilstein 03, 542
Merck Index 15, 4492
Formel vægt 196.16
Procent renhed 49 to 55% (Titrimetry other)
Tæthed 1.23g/mL
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Specifik vægtfylde 1.22 to 1.25 (20°C)