Få mere at vide
Gluconsyre, 50 vægtprocent opløsning i vand
Artikelnummer. 10509610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10509610 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10001020 1 L Glasflaske 1 L
10561964 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10509610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119890025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 526-95-4 | C6H12O7 | 196,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 526-95-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C6H12O7
Molekylvægt (g/mol) 196.155
MDL nummer MFCD00004240
InChI nøgle RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Synonym gluconic acid, d-gluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, glycogenic acid, glosanto, gluconate, pentahydroxycaproic acid, gluconic acid, d, d-gluconate
PubChem CID 10690
ChEBI CHEBI:33198
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconic acid
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.23g/mL
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Specifik vægtfylde 1,22 til 1,25 (20 °C)
Beilstein 03, 542
Merck Index 15, 4492
Formel vægt 196.16
Procent renhed 49 til 55% (Titrimetry andet)