Få mere at vide
Gluconate sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1092A
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Gluconate sodium (D-Gluconic acid sodium salt) is a corrosion and scale inhibitor of ordinary steel in simulated cooling water.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconate sodium
CAS 527-07-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11NaO7
Mængde 100 mg
Synonym D-Gluconic acid sodium salt Sodium D-gluconate D-Gluconate sodium salt
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (458.42 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.58 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 218.14
Formel vægt 218.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid