Få mere at vide
Gluconate Calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16428606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16428606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1092
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Gluconate Calcium (Calcium D-gluconate) is a mineral supplement, manufactured by the neutralization of gluconic acid with lime or calcium carbonate.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gluconate Calcium
CAS 299-28-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H12O7.1/2Ca
Mængde 100 mg
Synonym Calcium D-gluconate Gluconic acid hemicalcium salt
Opløselighedsinformation H2O : 20 mg/mL (92.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)C(O)=O.[1/2Ca]
Molekylvægt (g/mol) 216.2
Formel vægt 216.2
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid