Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Glucagon (Human, Porcine)
Beskrivelse
Glucagon (Human, Porcine) is an endogenous glucagon receptor agonist; regulates blood glucose.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 16941-32-5 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Oversigt | Endogenous glucagon receptor agonist |
| Formulering | C153H225N43O49S |
| Molekylvægt (g/mol) | 3482.78 |
| Mængde | 1 mg |
| Sekvens | HSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNT |