Få mere at vide
MedChemExpress Glucagon (19-29), human
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.95% |
| CAS | 64790-15-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1352.53 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |