Få mere at vide
MedChemExpress Glucagon (1-29), bovine, human, porcine
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.13% |
| CAS | 16941-32-5 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3482.75 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 6.67 mg/mL (1.92 mM∣ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣DMSO : 2.5 mg/mL (0.72 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Porcine glucagon |