missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B

Artikelnummer. 16431968
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16431968 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16431968 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0308
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress [Glu1]-Fibrinopeptide B is derived from fibrinopeptide B amino acid residues 1-14. Human fibrinopeptide B (hFpB), a thrombin-derived proteolytic cleavage product of the fibrinogen B beta-chain, to stimulate neutrophils (PMN), monocytes, and fibroblasts.

Tekniske data

CAS 103213-49-6
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1570.6 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.