Få mere at vide
MedChemExpress γ-Glu-Phe
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.85% |
| CAS | 7432-24-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.3 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM) |
| Synonym | γ-Glutamylphenylalanine |