missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress γ-Glu-Phe

Artikelnummer. 16426077
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16426077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16426077 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101399

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress γ-Glu-Phe (γ-Glutamylphenylalanine) is synthesized by Bacillus amyloliquefaciens (GBA) and Aspergillus oryzae (GAO). γ-Glu-Phe or the post-enzymatic reaction mixture enhances the umami intensity of commercial soy sauce and model chicken broth.

Tekniske data

Renhed 99.85%
CAS 7432-24-8
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 294.3 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : ≥ 50 mg/mL (169.89 mM)
Synonym γ-Glutamylphenylalanine
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.