Få mere at vide
GLS2 Antibody (CL7716) [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44209IR
Produktkode 30529063
  • 5560.00 DKK / 0.10ml
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
GLS2 Monoclonal antibody specifically detects GLS2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
GLS2
Monoclonal
DyLight 755
EC 3.5.1.2, GAbreast cell glutaminase, GLSglutaminase GA, glutaminase 2 (liver, mitochondrial), glutaminase I, glutaminase liver isoform, mitochondrial, hLGA, LGA, L-glutaminase, L-glutamine amidohydrolase, MGC71567, phosphate-activated glutaminase, phosphate-dependent glutaminase, truncated glutaminase 2
This antibody was generated using a synthetic peptide of Q9UI32, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
27165
Store at 4°C in the dark.
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
CL7716
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado