Få mere at vide
GLPG1837, MedChemExpress
Beskrivelse
GLPG1837 is a potent and reversible CFTR potentiator, with EC50s of 3 nM and 339 nM for F508del and G551D CFTR, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GLPG1837 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1654725-02-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20N4O3S |
| Synonym | ABBV-974 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 250 mg/mL (717.52 mM) |
| SMIL | O=C(C1=NNC=C1)NC(S2)=C(C(N)=O)C3=C2C(C)(C)OC(C)(C)C3 |
| Vis mere |