missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GLPG1690, TRC

Artikelnummer. 30408553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408553 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG41181310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(2-ethyl-6-[4-[2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl]-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-methylamino]-4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
CAS 1628260-79-6
Molekylær formel C30 H33 F N8 O2 S
Mængde 10 mg
Synonym 2-[[2-Ethyl-6-[4-[2-(3-hydroxy-1-azetidinyl)-2-oxoethyl]-1-piperazinyl]-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]methylamino]-4-(4-fluorophenyl)-5-thiazolecarbonitrile, GLPG-1690
InChI formel InChI=1S/C30H33FN8O2S/c1-4-24-29(35(3)30-34-27(25(14-32)42-30)20-5-7-21(31)8-6-20)39-15-22(13-19(2)28(39)33-24)37-11-9-36(10-12-37)18-26(41)38-16-23(40)17-38/h5-8,13,15,23,40H,4,9-12,16-18H2,1-3H3
SMIL CCc1nc2c(C)cc(cn2c1N(C)c3nc(c4ccc(F)cc4)c(C#N)s3)N5CCN(CC(=O)N6CC(O)C6)CC5
IUPAC navn 2-[[2-ethyl-6-[4-[2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl]piperazin-1-yl]-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-methylamino]-4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 588.699
Formel vægt 588.243
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.