missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GLPG0634 analog, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448567
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448567 5 mg 5mg
16435938 10 mg -
16432087 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16448567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13961

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GLPG0634 analog (Compoun 176) is a broad spectrum JAK inhibitor with IC50 values of <100 nM against JAK1, JAK2 and JAK3.

GLPG0634 analog (Compoun 176) is a broad spectrum JAK inhibitor with IC50 values of <100 nM against JAK1, JAK2 and JAK3.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GLPG0634 analog
CAS 1206101-20-3
Farve Khaki
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H18N6O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 53 mg/mL (129.13 mM)
SMIL O=C(C1CC1)NC2=NN3C(C4=CC=C(OCC5=CC=C(C#N)N=C5)C=C4)=CC=CC3=N2
Molekylvægt (g/mol) 410.43
Formel vægt 410.43
Procent renhed 98.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.