Få mere at vide
GLPG0492 (R enantiomer), MedChemExpress
Beskrivelse
GLPG0492 R enantiomer is the R enantiomer of GLPG-0492, which is a novel selective androgen receptor modulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GLPG0492 (R enantiomer) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1215085-93-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H14F3N3O3 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=CC=C(N(C(N(C)[C@]2(C3=CC=CC=C3)CO)=O)C2=O)C=C1C(F)(F)F |
| Vis mere |