Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GLPG 0974
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18790468
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18790468 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18790468 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5621/10
Potent FFA2 antagonist
GLPG 0974 is a potent FFA2 antagonist (IC50 = 9 nM). Exhibits selectivity for FFA2 over FFA3. Inhibits acetate-induced human neutrophil migration in plasma or buffer. Also inhibits FFA2-induced expression of CD11b activation-specific epitope (AE) in human whole blood. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[[[(2R)-1-(Benzo[b]thien-3-ylcarbonyl)-2-methyl-2-azetidinyl]carbonyl][(3-chlorophenyl)methyl]amino]butanoic acid
CAS 1391076-61-1
Mængde 10 mg
Mål Free Fatty Acid Receptor Antagonists
Molekylær formel C25H25ClN2O4S
Formel vægt 485
Renhed >98%