Få mere at vide
GLPG-0492, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GLPG-0492 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14F3N3O3/c1-24-17(28)25(14-8-7-12(10-23)15(9-14)19(20,21)22)16(27)18(24,11-26)13-5-3-2-4-6-13/h2-9,26H,11H2,1H3/t18-/m1/s1 |
| Formel vægt | 389.0987 |