missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GLPG 0187
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18766046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18766046 10 mg
18004902 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18766046 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7059/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent αv integrin inhibitor

GLPG 0187 is a potent αv integrin inhibitor (IC50 values are 1.2-3.7 nM). Inhibits osteoclastic bone resorption and angiogenesis in vitro and in vivo. Suppresses epithelial-mesenchymal transition (EMT) and migration of PC-3M-Pro4/luc cells, without inhibiting cell growth. Induces detachment and necrosis of GL-261 and SMA-560 murine glioma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[[2,5-Dimethyl-6-[4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-2-yl)-1-piperidinyl]-4-pyrimidinyl]amino]-N-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-L-alanine
CAS 1320346-97-1
Mængde 10 mg
Mål Integrin Receptor Inhibitors
Molekylær formel C29H37N7O5S
Renhed 0.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.