Få mere at vide
Invitrogen™ GLP-2 menneske ProcartaPlex™ Simplex sæt
Beskrivelse
Human GLP-2 Simplex ProcartaPlex Kit måler GLP-2 protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-kits, så du kan skabe dit eget multiplex-panel, der benytter Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-kits (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun brug for ét bufferkit (solgt separat) for hver assayplade uanset plex-størrelse.
Om ProcartaPlex Assays for platformen Luminex
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA, hvor to meget specifikke antistoffer binder til forskellige epitoper i ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidig ved hjælp af et Luminex instrument. ProcartaPlex Multiplex-assays kræver så lidt som 25 μl plasma eller serum, eller 50 μl cellekultur-supernatant, og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
- Flere resultater pr. prøve – måler flere proteinmål samtidig i en enkelt 25-50 – μl prøve
- Veletableret Luminex teknologi, højt refereret multiplexingplatform – til proteindetektion og kvantificering
ProcartaPlex assays anvender Luminex xMAP (multianalyte profiling)-teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 65 proteinmål i en enkelt 25-50 μ –L prøve—fra plasma, serum, cellekultur-supernatanter og andre kropsvæsker.
Perlerne Luminex i assayet ProcartaPlex farves internt med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, som kan identificeres af detektionssystemerne Luminex xMAP (f.eks. Luminex 200, FLEXMAP 3D, , og MAGPIX). Ligesom en sandwich ELISA ProcartaPlex bruger assayen matchede antistofpar til at identificere det ønskede protein. I en multiplexet assay mærkes hver spektralt unik kugle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerytrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle muliggør analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den mest markante forskel mellem en ProcartaPlex analyse og ELISA er, at fangstantistoffet i prøven ProcartaPlex er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så assay-reagenserne ProcartaPlex flyder frit i opløsningen. Til detektion indeholder instrumentet Luminex 200 for eksempel to lasere, én til at adskille spektralsignaturen for hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein i prøven. ProcartaPlex Multiplex-assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge betydeligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA.
ProcartaPlex Multiplexpaneler findes i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information og tilgængelige produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Simplex sæt |
| Mængde | 96 prøver |
| Arter | ADN |
| Kombinerbarhed | Kan kombineres |
| Perletype | GLP-2 [51] |
| Assay følsomhed | Som bestemt for parti 1: 0,29 pg/ml |
| Analyseområde | Som bestemt for parti 1: 11800 - 3 pg/ml |
| Format | Simplex sæt |
| Til brug med (udstyr) | Luminex™ Instrumenter |
| Gene | GCG |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.