Få mere at vide
MedChemExpress GLP-2(1-33)(human)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.18% |
| CAS | 223460-79-5 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3766.19 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (6.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 9 with NH4OH) |
| Synonym | GLP-2 (human)∣ Glucagon-like peptide 2 (human) |