Få mere at vide
MedChemExpress GLP-1(7-37) acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.27% |
| CAS | 1450806-98-0 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3415.72 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (14.64 mM∣ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) |