Få mere at vide
MedChemExpress GLP-1(7-37)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 106612-94-6 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3355.67 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 30 mg/mL (8.94 mM∣Need ultrasonic and warming) |