Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GLP-1 (7-37)
Beskrivelse
GLP-1 (7-37) is a endogenous GLP-1 receptor ligand; bioactive and truncated form of GLP-1; insulinotropic hormone.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 0.95 |
| CAS | 106612-94-6 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Oversigt | Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Agonists |
| Molekylvægt (g/mol) | Observed M.W.: 3355.71 |
| Mængde | 1 mg |
| Strukturel form | C151H228N40O47 |