Få mere at vide
MedChemExpress GLP-1(7-36), amide acetate
Artikelnummer. 16442619
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16442619 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16442619 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0054
MedChemExpress GLP-1(7-36), amide acetate is a major intestinal hormone that stimulates glucose-induced insulin secretion from β cells.
Tekniske data
Renhed 98.29%
CAS 1119517-19-9
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 3357.73 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (29.78 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Glucagon-like peptide-1 (GLP-1)(7-36), amide acetate∣Human GLP-1 (7-36), amide acetate