Få mere at vide
Invitrogen™ GlowQuant™ ATP Cellelevedygtighedstest Kit
Beskrivelse
GlowQuant™ ATP Cell Viability Assay Kit er en klar-til-brug, bioluminescensbaseret løsning til hurtig og følsom måling af levedygtige celler gennem ATP detektion og kvantificering. Designet til en bred vifte af anvendelser understøtter denne luminescensbaserede ATP analyse cellesundhed, proliferationsstudier og cytotoksicitetsanalyse med en simpel ét-trins arbejdsgang.
Analysen bruger ildflue-luciferase til at katalysere oxidationen af luciferin i nærvær af ATP og ilt, hvilket genererer et stabilt bioluminescerende signal, der er direkte proportionalt med ATP koncentrationen og dermed med antallet af levedygtige celler.
Ved at måle intracellulær ATP (en universel markør for metabolisk aktive celler) giver denne test en direkte og kvantitativ vurdering af cellesundhed.
De vigtigste funktioner:
Funktioner i GlowQuant™ ATP Cell Viability Assay Kit inkluderer:
- Høj følsomhedsdetektion ATP— Registrerer lave celletal, ned til ~50 celler/brønd i en 96-brønds plade.
- Hurtigt og simpelt — ét-trins tilføjelses- og læseformat med minimal hands-on tid og resultatet tager så lidt som 10 minutter
- Ingen reagensforberedelse kræves — Leveres som et færdigt, færdigformuleret reagens.
- Stabil bioluminescerende — glød med en signalhalveringstid > på 2 timer for fleksibel pladeaflæsning.
- Kvantitativ og pålidelig ydeevne — Lineær respons over et bredt dynamisk område for pålidelig estimering af celletal.
- Mikropladelæser-kompatibel — Designet til brug med standard luminescens-mikropladelæsere i 96- og 384-brøndsformater; kompatibel med automation.
Sådan fungerer det
Analysen GlowQuant™ har en simpel add-and-read-protokol uden behov for separat lysistrin.
- Tilsæt et lige volumen reagens direkte til de dyrkede celler.
- Rør i 1 minut.
- Inkubér ved stuetemperatur i 10-20 –minutter.
- Mål luminescens med et luminometer eller en kompatibel mikropladelæser.
Det udsendte luminescerende signal er proportionalt med intracellulære ATP niveauer. Fordi levedygtige celler opretholder, ATP mens beskadigede eller ikke-levedygtige celler hurtigt mister ATP, afspejler signalintensiteten direkte antallet af metabolisk aktive celler i hver brønd.
Støtte til din cellesundhedsforskning på tværs af detektionsmetoder
Thermo Fisher Scientific Støtter cellesundhedsforskning med en bred portefølje af validerede assays, der spænder over luminescens, fluorescens og absorptionsdetektionsmetoder. Fra hurtige ATP-baserede levedygtighedsanalyser til multiplexkompatible fluorescerende og kolorimetriske løsninger er vores cellesundhedsværktøjer designet til at integrere sømløst med standard pladelæsere, automatiserede arbejdsgange og højkapacitetsscreeningsplatforme— for at hjælpe med at levere skalerbare løsninger understøttet af global teknisk support.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Adherent- og suspensionsceller |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved -20 °C, beskyttet mod lys |
| Detektionsmetode | Luminescens |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer, Mikropladelæsere |
| Produkttype | Cellelevedygtighedsreagens |
| Form | Væske |
| Format | 96-brøndsplade, 384-brøndsplade |
| Inkubationstid | 10 til 20 minutter. |
| Produktlinje | GlowQuant |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.