Få mere at vide
Ansell™ Sol-Knit™ 39-122 Series Nitril Heavy Duty Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Væske- og kemikaliebeskyttelseshandsker
- Industrielle handsker
- Tough handske giver optimal brugskomfort takket være dens naturlige form, der gør den velegnet til brug med langvarige opgaver
- Overlegen fingerfærdighed og det høje niveau af vådt og tørt greb bidrager til bærerens sikkerhed og i sidste ende til den samlede produktivitet
- Robust handske med kemisk beskyttelse
Ansøgninger :
- Justering af paneler dele komponenter
- Påføring af finish på materialer, produkter
- Montering og demontering af udstyr
- Reparation, vedligeholdelse af udstyr
- Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
- Udskiftning af olie, væsker og filter
- Produktionslinje support og vedligeholdelse
Overholdelse
Møder ANSI A1 (snitniveau) og ANSI 4 (slidniveau); EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k) godkendt.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Antistatisk, siliciumfri, latexfri, ikke-kloreret |
| Applikationer | Industrial |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Grøn |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitrile |
| Produkttype | Sol-Knit™ 39-122 serie nitrilhandsker |
| Størrelse | 7 |
| Til brug med (applikation) | Heavy duty formål |
| Handske manchet stil | Handske |
| Vis mere |