Få mere at vide
Fisherbrand™ Purple EP Powder-free Nitrile Examination Gloves
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- 100% nitrile
- 0.10mm thickness
- Disposable
- Non-latex
- Powder-free
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Conforms to EN 455 parts 1 and 2 |
| Farve | Purple |
| Engangs | Single-use |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Pulveriseret | Powder Free |
| Størrelse | 2X-Small |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tykkelse (metrisk) | 0.10 mm |
| Finger stil | Textured |
| Vis mere |