Få mere at vide
SICCO Handsker
Artikelnummer. 16659263
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16659263 9
16639263 7
16649263 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16659263 Leverandør SICCO Leverandørnr. V197209
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3811.50 DKK
    3657.89 DKK / 1 par
    Spare 153.61 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Handsker Naturlig gummi
Bærbar på begge sider, egnet til åbninger på 190 mm, modstandsdygtig over for revner, perforering og slid, høj fleksibilitet, lav spændingsværdi, minimal statisk ladning. Leveringsomfang: 1 par
Tekniske data
Farve Gul
Hånd Ambidextrøs
Latex fri Ja
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Længde (metrisk) 750 mm