Få mere at vide
SICCO Handsker
Beskrivelse
Bærbar på begge sider, egnet til åbninger på 190 mm, modstandsdygtig over for revner, perforering og slid, høj fleksibilitet, lav spændingsværdi, minimal statisk ladning. Leveringsomfang: 1 par
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Hånd | Ambidextrøs |
| Latex fri | Ja |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 7 |
| Længde (metrisk) | 750 mm |