Få mere at vide
Sanplatec™ Handskerum Mobile Lab Space, MBLS-2
Artikelnummer. 30242879
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, PVC
Artikelnummer. Materiale
30242879 Polypropylen, PVC
1 options
  • De medfølgende handsker og erstatningshandsker er simple handsker. Til udskiftning af gas skal du bruge gasudskiftningshandsker (delnr. 00193).
Artikelnummer. 30242879 Leverandør Sanplatec™ Leverandørnr. 27001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00 DKK
    2506.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 268.24 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
  • De medfølgende handsker og erstatningshandsker er simple handsker. Til udskiftning af gas skal du bruge gasudskiftningshandsker (delnr. 00193).
Letvægts, let at bære sammenfoldelig handskerum. Fuldt åben front for bekvem lastning og losning. Enkel gasforskydning er også mulig.
  • Åbningen foran er bred, hvilket gør det nemt at tage tingene ind og ud.
  • Det er nemt at tage handsker af og på.
  • Let og foldbar for nem transport.
  • Sammenfoldelig til opbevaring.
  • Den kan også bruges som en simpel gasrensning.
  • Den medfølgende handske og erstatningshandske er simple engangshandsker.
  • Brug venligst Gas Purge-handsken (kode 00193) til Gas Purge.
Tekniske data
Produkttype Handskerum
Filtertype Ingen
Belysningstype Ingen
Materiale Polypropylen, PVC
Vægt (metrisk) 1.7 kg