Få mere at vide
Labconco™ Handskerumshandsker, ærmer og hænder
Artikelnummer. 16467130 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Butyl
Neopren
Størrelse:
9.75
Tykkelse (engelsk):
15 mil.
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Størrelse Tykkelse (engelsk) Farve Pakningsstørrelse
16467130 Butyl 9.75 15 mil. Sort -
11781489 Neopren 9.75 15 mil. Sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16467130 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 5005601
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Handskerumshandsker, ærmer og hænder fås i en række forskellige størrelser, materialer og tykkelser, der passer til din specifikke anvendelse. Vælg mellem neopren, latex, CSM eller butyl.
Handske-handsker - Ét par/pakke, ét stykke, sømløst, med O-ringe
  • Neopren - Størrelse 9,75
    • 17 mil tykkelse
  • CSM (Klorosulfoneret polyethylengummi) - Fås i størrelserne 8,5 eller 9,75
    • Også kendt som Hypalon
    • Modstandsdygtig over for abrasion, ozon og oxiderende kemikalier
    • 15 mil tykkelse
  • Butyl - Fås i størrelserne 8,5 og 9,75
    • Giver høj uigennemtrængelighed over for vanddamp, gasser og giftige kemikalier
    • Modstandsdygtig over for iltholdige opløsningsmidler og de fleste oxiderende kemikalier
    • 15 mil tykkelse
Handskebokser-ærmer
  • Neopren-lige ærmer
    • Til brug med neopren- eller latexhænder
    • Med O-ringe og fjedre
Handskerumshænder - Til brug med neopren, lige eller harmonikaærmer
  • Neopren fås i størrelse 7,5, 9 eller 10
    • 17 mil tykkelse
    • Let og præget med fast holdfinish
  • Latex fås i størrelse 7 eller 9
    • 9 mil tykkelse
    • Hvid, kirurgisk type
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Butyl
Produkttype Handskebokshandsker
Størrelse 9.75
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001
Model- 5005601