Få mere at vide
Labconco™ Handskerumshandsker, ærmer og hænder
Artikelnummer. 11781489 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
Butyl
Neopren
Størrelse:
9.75
Tykkelse (engelsk):
15 mil.
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Størrelse Tykkelse (engelsk) Farve Pakningsstørrelse
11781489 Neopren 9.75 15 mil. Sort Hver
16467130 Butyl 9.75 15 mil. Sort -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781489 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 5005600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4180.00 DKK
    4006.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Handskerumshandsker, ærmer og hænder fås i en række forskellige størrelser, materialer og tykkelser, der passer til din specifikke anvendelse. Vælg mellem neopren, latex, CSM eller butyl.
Handske-handsker - Ét par/pakke, ét stykke, sømløst, med O-ringe
  • Neopren - Størrelse 9,75
    • 17 mil tykkelse
  • CSM (Klorosulfoneret polyethylengummi) - Fås i størrelserne 8,5 eller 9,75
    • Også kendt som Hypalon
    • Modstandsdygtig over for abrasion, ozon og oxiderende kemikalier
    • 15 mil tykkelse
  • Butyl - Fås i størrelserne 8,5 og 9,75
    • Giver høj uigennemtrængelighed over for vanddamp, gasser og giftige kemikalier
    • Modstandsdygtig over for iltholdige opløsningsmidler og de fleste oxiderende kemikalier
    • 15 mil tykkelse
Handskebokser-ærmer
  • Neopren-lige ærmer
    • Til brug med neopren- eller latexhænder
    • Med O-ringe og fjedre
Handskerumshænder - Til brug med neopren, lige eller harmonikaærmer
  • Neopren fås i størrelse 7,5, 9 eller 10
    • 17 mil tykkelse
    • Let og præget med fast holdfinish
  • Latex fås i størrelse 7 eller 9
    • 9 mil tykkelse
    • Hvid, kirurgisk type
Tekniske data
Farve Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Handskebokshandsker
Størrelse 9.75
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001
Model- 5005600