Få mere at vide
Sanplatec™ Handskerum Gasrensning Type, GBC Type
Beskrivelse
- Kompakt størrelse og let vægt.4
- Handskeporten er placeret på siden af enheden, hvilket gør den kompakt i størrelsen.
- Den lille størrelse og lette vægt gør den nem at placere og flytte.
- Fortrængningsvolumenet er også lille, hvilket sparer fortrængningsgas.
- Hovedhusåbningsstørrelse: 250 x 325 mm
- Ventil: 2 stk, Udvendig diameter på tilslutningsrør: 6 mm, one-touch type
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Handskerum |
| Filtertype | Ingen |
| Belysningstype | Ingen |
| Materiale | Akryl |
| Spænding | 0/1 V |
| Vægt (metrisk) | 5.5 kg |