Få mere at vide
Sanplatec™ Handskerum Gasrensning Type, G Type
Beskrivelse
- Det aftagelige krop/bundsystem giver mulighed for tunge belastninger og fuld kapacitet.
- G-type og GS-type er designet til at læsse udstyr indeni.
- For G-type er den nederste del og hoveddelen lavet af akryl, hvilket giver klar synlighed.
- Passkassen (luftslusekammeret) kan dekomprimeres.
- Den indvendige dimension af passbox (mm): 200Wx200Dx200H
- Stophane til gasudblæsning monteret på hovedhuset: 2 stk (6 rør af one touch-type)
- Ventil på gennemløbsboks: 2 stk (dysediameter 9 mm)
- Vakuummåler på pasboks: 1 stk (for 0 til 0,1 MPa)
- Handske og handskebånd: 1 sæt
- Materiale af bundplade: akryl (G-type), Rustfri (GS-type)
- To handskerum kan forbindes med en forbindelsesdel som specialbestilling.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Handskerum |
| Filtertype | Ingen |
| Belysningstype | Ingen |
| Materiale | Akryl |
| Vægt (metrisk) | 31 kg |