Få mere at vide
Plas Labs™ Handskerum 855-ACB Anaerobt kammer
Artikelnummer. 10550293
Spænding:
120 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10550293
Brand: Plas Labs™ 855ACB/EXP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Styr din atmosfære manuelt, når du arbejder med iltfølsomme materialer i denne handskeboks. Plas Labs™ Handskeboks 855-ACB Anaerobic Chamber bruger en katalysatorvarmer til at reducere eventuelle spor, der kommer ind i ilt til vanddamp.
  • Standard 24-måneders garanti (gælder ikke for handsker og forbrugsvarer)
  • Formet i et stykke klar akryl top
  • Selvforseglende hurtige frakoblinger gør det muligt for operatøren at skifte tørretoget uden at forstyrre den interne atmosfære
  • Matchende formstøbt termohærdende hvid bund
  • Justerbar vakuummåler på overførselskammeret
  • To vakuumtrykpumper, hver en til overførselskammer og tørretog
  • Fire jordnøglehaneventiler til udrensning
  • Tørringstoget inkluderer polycarbonatbeholdere indeholdende DesiSphere™
  • Indvendig dør på overføringskammer åbner automatisk, når trykket neutraliseres mellem hovedkammer og overføringskammer
  • Alle knapper er belyst
  • Overførselskammeret er 12 tommer. lang og 11 tommer. i diameter (ID)
  • Bright Light-system (40.000 timers lampegaranti)
  • Elektriske stikkontakter; UL &CSA godkendt, hospitalsklasse med fire udtag
  • Hvid ambidextrous Hypalon handsker
  • Alle klemmer er justerbare for at kompensere for slid
Tekniske data
Dybde (metrisk) 119 cm
Dybde (metrisk) interiør 97 cm
Højde (metrisk) 107 cm
Højde (metrisk) interiør 79 cm
Hertz 60 Hz
Spænding 120 V
Volumen (metrisk) 1157 L
Vægt (metrisk) 135 kg
Bredde (metrisk) 193 cm
Bredde (metrisk) interiør 152 cm