Få mere at vide
Plas Labs™ Handskerum, 830-ABC
Artikelnummer. 11892742
Skift visning
Volumen (metrisk):
317 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11892742 317 l Hver
1 options
Artikelnummer. 11892742 Leverandør Plas Labs™ Leverandørnr. 830ABCEXP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109051.74 DKK
    67311.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 41740.20 DKK
    38% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Kompakt analytisk handskeboks, der minimerer træk og maksimerer balanceeffektiviteten. Plas Labs™ Handskerum, 830-ABC byder på renlighed, sikkerhed, fuldstændig indeslutning, bærbarhed og en trækfri atmosfære.
  • Topsektionen er aftagelig for nem installation af udstyr
  • Fire rensegasventiler (to på overføringskammeret og to på hovedkammeret)
  • Hvid nivelleringsbakke til nem overførsel af væsker
  • Alle klemmer i rustfrit stål og fuldstændig justerbare
  • Hvid ambidextrous Hypalon handsker for overlegen kemikalie- og UV-resistens
  • Hospitalskvalitet multipel stikdåse UL-CSA godkendt
  • Overtryksventil minimerer handske 'fight back'
  • HEPA og organiske dampbeholderfiltre (udskiftelige)
  • Standard garanti og manual
  • Overførselskammeret er 12 tommer. lang x 11 tommer. i diameter (ID).
Tekniske data
Dybde (metrisk) 61 cm
Dybde (metrisk) interiør 59 cm
Højde (metrisk) 79 cm
Højde (metrisk) interiør 74 cm
Volumen (metrisk) 317 l
Vægt (engelsk) 250 lb.
Bredde (metrisk) 110 cm
Bredde (metrisk) interiør 71 cm