Få mere at vide
SICCO Handskerummet
Artikelnummer. 12651855
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
850 x 650 x 540 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
12651855 850 x 650 x 540 mm
1 options
Artikelnummer. 12651855 Leverandør SICCO Leverandørnr. V 198408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37282.46 DKK
    29512.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 7769.70 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Handskerum: Aluminiumsramme med paneler lavet af akrylglas, bundpanel lavet af polyethylen, elastisk pakningsforet svingdør, to handskeåbninger, inklusive et par naturgummihandsker (størrelse 9)
  • Aluminiumsramme med paneler lavet af akrylglas, bundpanel lavet af polyethylen.
  • Forpanel med to handskeporte og et par naturgummihandsker størrelse 9, to indgange til kabler på bagsiden (øverst til venstre og øverste højre).
  • Arbejdsområde inkluderer to slangeforbindelser til gasfyldning og iltning samt passende rør (1x 5 m rør til gasfyldning lavet af PVC, 1x 5 m luftrør lavet af PE).
  • Robust og let aluminiumskonstruktion
  • Fremragende sigtbarhed hele vejen rundt
  • Skridsikre gummifødder
  • Kabelindledninger til elektriske enheder
  • Stor frontåbning
  • Stik til gaspåfyldning og iltning inklusive passende rør
Tekniske data
Produkttype Handskerummet
Dimensioner (L x B x H) 850 x 650 x 540 mm
Volumen (metrisk) 290 L
Vægt (metrisk) 14 kg